missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBBP9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15731331 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15731331 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15731331 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553389

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MASPSKAVIV PGNGGGDVTT HGWYGWVKKE LEKIPGFQCL AKNMPDPITA RESIWLPFME TELHCDEKTI IIGHSSGAIA AMRYAETHRV YAIVLVSAYT SDLGDENERA S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 93%.

RBBP9 may play a role in the transformation process due to its capacity to confer resistance to the growth-inhibitory effects of TGF-beta1 through interaction with retinoblastoma and the subsequent displacement of E2F-1.The protein encoded by this gene is a retinoblastoma binding protein that may play a role in the regulation of cell proliferation and differentiation. Two alternatively spliced transcript variants of this gene with identical predicted protein products have been reported, one of which is a nonsense-mediated decay candidate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBBP9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RBBP9
N.º de referencia del gen O75884
Alias de gen B5T overexpressed gene protein; B5T-overexpressed gene protein; BOG; im:7247963; im:7247963 protein; MGC9236; Protein BOG; Putative hydrolase RBBP9; RB binding protein 9, serine hydrolase; RBBP10; RBBP-10; Rbbp9; RBBP-9; retinoblastoma binding protein 9; retinoblastoma-binding protein 10; Retinoblastoma-binding protein 9; retinoma-binding protein 9; serine hydrolase RBBP9; serine hydrolase RBBP9; putative hydrolase RBBP9; si:ch211-258l4.7; zgc:152807
Símbolos de los genes RBBP9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RBBP9. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91606).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.