missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBAP48 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16869894 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16869894 150 μL 150 microlitros
16879894 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16869894

Marca: Proteintech 203641AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to RBBP4.

The protein encoded by this gene has sequence similarity with members of the WD40 repeat-containing protein family. The WD40 group is a large family of proteins, which appear to have a regulatory function. It is believed that the WD40 repeats mediate protein-protein interactions and members of the family are involved in signal transduction, RNA processing, gene regulation, vesicular trafficking, cytoskeletal assembly and may play a role in the control of cytotypic differentiation.

Especificaciones

Antígeno RBAP48
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RBBP4
N.º de referencia del gen Q09028, Q60972
Alias de gen CAF 1 subunit C, CAF I 48 kDa subunit, CAF I p48, Histone binding protein RBBP4, NURF55, RBAP48, RBBP 4, RBBP4
Símbolos de los genes RBBP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19646, 5928
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.