Descripción
CD170 (Siglec-F) Monoclonal Antibody detects CD170 (Siglec-F) in Mouse Samples. It is validated for Flow cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD170 (Siglec-F) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | E50-2440 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | RB670 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD170; SIGL5; Siglec-5; Siglec5; Siglecf; sialic acid-binding Ig-like lectin 5; siglec-5 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse Siglec-F and human IgG Fc recombinant fusion protein |
| Mostrar más |