Descripción
TCR Cβ2 Monoclonal Antibody detects TCR Cβ2 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TCR Cβ2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SAM.2.rMAb (also known as KFN) |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | RB670 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | T cell receptor beta constant 2; TCR Cβ2; TCRBC2; TRBC2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Affinity Chromatography |
| Mostrar más |