Learn More
RB670 Mouse Anti-Human CD85k (Gp49b), BD OptiBuild™
Código de producto. 31793401 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31793401 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 31793401 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 770923
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD85k (Gp49b) Monoclonal Antibody detects CD85k (Gp49b) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD85k (Gp49b)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ZM3.8
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado RB670
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen LILRB4; ILT-3; HM18; LIRB4; LIR-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human ILT3 Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11006
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1