Descripción
CD44 Monoclonal Antibody detects CD44 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD44 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 515 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | RB670 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | Pgp-1; CSPG8; ECMR-III; Epican; H-CAM; HCELL; Hermes; HUTCH-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human EBV-transformed Arent B Lymphoblastoid Cell Line |
| Mostrar más |