Learn More
Razoxano, LoGiCal
Código de producto. 30457556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457556 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457556 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3215.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Razoxane
CAS 21416-67-1
Nombres de analitos o componentes Razoxane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H16 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi- (8CI), (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazinyl)propane, 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane, 4,4'-Propylenebis(2,6-piperazinedione), 4,4'-Propylenedi(2,6-piperazinedione), ICI 59118, ICRF 159, NSC 129943, Razoxane, Razoxin, Tepirone, Troxozone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
Nombre IUPAC 4-[2-(3,5-dioxopiperazin-1-il)propil]piperazina-2,6-diona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 268.27
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268,1172 g/mol