Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Ray S3
Código de producto. 17542496
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17542496 41 1 par
17592486 36 1 par
17502496 37 1 par
17512496 38 1 par
17522496 39 1 par
17532496 40 1 par
17552496 42 1 par
17562496 43 1 par
17572496 44 1 par
17582496 45 1 par
17592496 46 1 par
17502506 47 1 par
17512506 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17542496 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM72454841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.45€
    103.32€ / 1 pares
    Ahorro 32.13€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El Ray tiene todo lo que esperaría de un zapato de seguridad; resistente y duradero con comodidad durante todo el día y protección para sus pies en todas las condiciones, durante todo el día.
  • Resistente al agua.
  • El calzado de seguridad todoterreno: extremadamente seguro& Cómodo, 100% libre de metal.& impermeable.
  • El Ray tiene todo lo que esperaría de un zapato de seguridad; resistente y duradero con comodidad durante todo el día y protección para sus pies en todas las condiciones, durante todo el día.
  • Este zapato tiene una membrana totalmente impermeable, por lo que no tiene que preocuparse por los pies húmedos.
  • Puede centrarse completamente en hacer el trabajo.
  • Las partes reflectantes del zapato garantizan que seas claramente visible en la oscuridad y Gripforce La suela exterior te proporciona el máximo agarre.
  • El aspecto de carbono extremadamente resistente en el lateral de la parte superior le da al zapato un aspecto deportivo.
  • Está disponible en 2 anchos (D& XD).
  • Emma Ray (modelo bajo) y EMMA Ryan (modelo alto).
  • Estos modelos cuentan con todas las propiedades que un zapato de seguridad puede ofrecer:
    • S3
    • Resistente al agua con membrana DryShield.
    • Disponibles en tallas de la 36 a la 48.
    • Con puntera protectora de serie y totalmente sin metales.
    • Diseño deportivo.
    • En 2 anchos como estándar: D& XD.
  • Ventajas sin metales:
    • Pesa menos
    • Rodamiento más suave del pie gracias a la protección antideslizante no tejida (en lugar de una placa de acero)
    • Menos sensible a la conducción en circunstancias muy frías
    • Menos posibilidades de rayar objetos debido a la ausencia de metal
    • Partes en el zapato (por ejemplo, para automoción)
  • Producción sostenible
    • El mundo está cambiando a un ritmo rápido y los procesos industriales también tienen un impacto negativo en el medio ambiente.
    • Descubra cómo EMMA fabrica de forma sostenible, incluidos sus zapatos de seguridad sin metales.
  • Sector industrial
    • Industria química
    • Industria metalúrgica
    • Construcción& tecnología
    • Fabricación
    • Naturaleza& ambiente
  • Zapato de seguridad
    • Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Material de revestimiento Membrana antibacteriana/DryShield Hydro-Tec
Material Cuero
Tamaño 41
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 20345:2011
Ajuste Anchura estándar
Waterproof Sí
EN ISO 20345 S3