Learn More
Clorhidrato de Raxatrigine, TRC
Código de producto. 30420192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420192 25 mg
30413108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR12805525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934240-31-0
Fórmula molecular C18H19FN2O2. HCl
Peso molecular (g/mol) 350.8
Sinónimo CNV 1014802A, GSK 1014802A, Raxatrigine Hydrochloride, 5-[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]-,2-pyrrolidinecarboxamide Hydrochloride
Nombre IUPAC (2S,5R)-5-[4-[(2-fluorofenil)metoxi]fenil]pirrolidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.NC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](N1)c2ccc(OCc3ccccc3F)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raxatrigine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19FN2O2.ClH/c19-15-4-2-1-3-13(15)11-23-14-7-5-12(6-8-14)16-9-10-17(21-16)18(20)22;/h1-8,16-17,21H,9-11H2,(H2,20,22);1H/t16-,17+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1197