Learn More
Ravuconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ravuconazole |
| CAS | 182760-06-1 |
| Fórmula molecular | C22 H17 F2 N5 O S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, [R-(R*,R*)]-4-[2-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-7-6-17(23)8-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](c1nc(cs1)c2ccc(cc2)C#N)[C@](O)(Cn3cncn3)c4ccc(F)cc4F |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorofenil)-3-hidroxi-4-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]-1,3-tiazol-4-il]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 437.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.1122 |