Learn More
Ravuconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16488627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488627 5 mg 5 miligramos
16453416 25 mg 25 miligramos
16446018 10 mg 10 miligramos
16420216 2 mg 2 miligramos
16462157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14272
MedChemExpress Ravuconazole (BMS-207147;ER-30346) is an orally available triazoleantifungle agent that potently inhibits a wide range of fungi.
Ravuconazole (BMS-207147
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ravuconazole
Forma física Powder
CAS 182760-06-1
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17F2N5OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BMS-207147 ER-30346
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM)
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1[C@](CN2C=NC=N2)(O)[C@@H](C)C3=NC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=CS3
Peso molecular (g/mol) 437.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.47
Porcentaje de pureza 98.85%