Learn More
Ravuconazol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ravuconazole-d4 |
| CAS | 1329499-27-5 |
| Fórmula molecular | C22H13D4F2N5OS |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile-d4, [R-(R*,R*)]-4-[2-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1 -methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile-d4, BMS 207147-d4, ER 30346-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-7-6-17(23)8-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22?/m0/s1/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | FC1=CC=C([C@@](O)(CN2C=NC=N2)[C@@H](C)C3=NC(C4=C([2H])C([2H])=C(C#N)C([2H])=C4[2H])=CS3)C(F)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 441.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.1373 |