Learn More
Rauwolscine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rauwolscine hydrochloride |
| CAS | 6211-32-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27ClN2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | α-Yohimbine hydrochloride Corynanthidine hydrochloride Isoyohimbine hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 6 mg/mL (15.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (12.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.[H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5([H])CC[C@H](O)[C@@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 390.9 |
| Mostrar más |