Learn More
Raubasine, TRC
Código de producto. 30427496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427496 250 mg 250 miligramos
30409658 500 mg -
30427347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR127000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 483-04-5
Fórmula molecular C21 H24 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 352.43
Sinónimo Oxayohimban-16-carboxylic acid, 16,17-didehydro-19-methyl-, methyl ester, (19α)-, Ajmalicine (7CI,8CI), Raubasine (6CI), 4H-Indolo[2,3-a]pyrano[3,4-g]quinolizine, oxayohimban-16-carboxylic acid deriv., (-)-Ajmalicine, 4H-Indolo[2,3-a]pyrano[3,4-g]quinolizine-1-carboxylic acid, 4a,5,7,8,13,13b,14,14a-octahydro-4-methyl-, methyl ester, (4S,4aR,13bS,14aS)-, Ajmalicin, Circolene, Hydrosarpan, Isoarteril, Lamuran, NSC 72133, NSC 95087, Py-tetrahydroserpentine, Ranitol, Raubaserp, Raubasil, Raubasin, Raumalina, Rauvasan, Sarpan, Tensyl, Tetrahydroserpentine, Vincain, Vincaine, Vincein, Vinceine, δ-Yohimbine
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](C)[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ajmalicine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O3/c1-12-16-10-23-8-7-14-13-5-3-4-6-18(13)22-20(14)19(23)9-15(16)17(11-26-12)21(24)25-2/h3-6,11-12,15-16,19,22H,7-10H2,1-2H3/t12-,15-,16+,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1787