Learn More
Gibco™ Rat (Wistar) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Código de producto. 13365664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
13365664 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13365664 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor WICP10
Hepatocitos criopreservados de ratas (Wistar), macho para placas
Estos hepatocitos criopreservados plaqueables de ratas macho (Wistar) para cultivo diferencial se han caracterizado para actividades enzimáticas de metabolización de fármacos en fase I y fase II.
Células por vial: 4–8 millones
Obtenga los resultados que necesita con los hepatocitos GIBCO
Los hepatocitos de alta calidad con altas viabilidades, los niveles de expresión enzimática in vivo y la morfología celular adecuada aumentan la capacidad de extracciones de correlaciones in vitro⁄in vivo, para tomar decisiones fundadas con respecto al destino de un compuesto. Los técnicos experimentados y las técnicas de aislamiento patentadas combinadas con las estrictas especificaciones de liberación le garantizan hepatocitos crioperservados de la más alta calidad.
Cada lote se prueba para:
  • Actividades enzimáticas de fase I y II
  • Morfología apropiada
  • Viabilidad generalmente > 75 %
  • Eficacia de los accesorios
  • Formación e integridad de monocapas
    Solo para uso en investigación. No está indicado para uso terapéutico ni diagnóstico humano o animal.
    Enlaces relacionados:
    Obtenga más información sobre nuestros hepatocitos criopreservados
    Obtenga más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos,
    Nota:
    Estos productos requieren envío en vasos Dewar LN2, por lo que pueden aplicarse cargos adicionales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Hepatocitos criopreservados almacenados en nitrógeno líquido (LN2).
    Tipo de célula Célula de hepatocitos
    Formulario Crioconservado
    Sexo Hombre
    Especie Rata
    Fuente de dadores Agrupadas
    N.° de celdas De 4 a 8 millones
    Línea de productos Gibco
    Tipo de producto Hepatocitos
    Cantidad 1 mL