Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TGF-beta1 de rata
Código de producto. 16811656 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Rata
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16811656 Rata 96 tests
1 options
Código de producto. 16811656 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE2001096T
KE20010 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para TGF-beta1 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del TGF-beta1 endógeno.
  • El ensayo reconoce TGF-beta1 de rata. Un anticuerpo específico para TGF-beta1 se ha revestido previamente en los micropocillos.
  • La proteína TGF-beta1 de las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para TGF-beta1 para detectar la proteína TGF-beta1 capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • El TGF-beta es miembro de la familia de citocinas del factor de crecimiento transformante beta (TGFb), que son péptidos multifuncionales que regulan la proliferación, la diferenciación, la adhesión, la migración y otras funciones en muchos tipos de células.
  • El TGF-beta se produce mediante varios tipos de células, como las células T reguladoras, los fibroblastos, las células epiteliales y las células endoteliales.
  • El TGF-beta actúa de forma sinérgica con TGFa en la inducción de la transformación. También actúa como un factor de crecimiento autocrino negativo
  • El TGF-beta desempeña un papel importante en la remodelación ósea, ya que es un potente estimulador de la formación ósea osteoblástica, lo que provoca quimiotaxis, proliferación y diferenciación en osteoblastos comprometidos.
  • El TGF-beta parece promover la progresión tardía y la metástasis en algunos cánceres.
Especificaciones
Número de acceso BC076380
Intervalo del ensayo De 31,25 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3,4 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Rata
ID de gen (Entrez) 59086
Especie del huésped Rata
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
ID. de UniProt P17246
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human GRP ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine