Learn More
GIBCO™ Rat (Sprague Dawley) S9 Fractions
Código de producto. 10368809 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10368809 1 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10368809 Proveedor GIBCO™ N.º de proveedor RTS9PL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25€
    50.65€ / 1 ml
    Ahorro 16.60€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fracciones S9 de hígado preparadas a partir de un grupo de ratas Sprague-Dawley macho. Concentración total de proteínas: 20mg/mL
Fracciones S9 de hígado preparadas a partir de un grupo de ratas Sprague-Dawley macho.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Hay disponibles especies personalizadas bajo pedido.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlace relacionado
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente de dadores Agrupadas
Sexo Hombre
Forma física Congelado
Tissue Hígado
Cantidad 1 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Rata
Concentración 20 mg/ml
Tipo de producto Fracción S9 de rata
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre -60 °C y -85 °C.
Formato Tubo
Localización subcelular Fracción S9
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Gibco