Learn More
GIBCO™ Rat (Sprague Dawley) Cytosol
Código de producto. 10382980 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10382980 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10382980 Proveedor GIBCO™ N.º de proveedor RTCYPL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.50€
    39.65€ / 1 ml
    Ahorro 13.85€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Fracciones citosólicas del hígado preparadas a partir de un grupo de ratas Sprague-Dawley macho. Concentración total de proteínas: 20mg/mL
Fracciones citosólicas del hígado preparadas a partir de un grupo de ratas Sprague-Dawley macho.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Hay disponibles especies personalizadas bajo pedido.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlace relacionado
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Rata
Concentración 20 mg/ml
Tipo de producto Citosol de rata
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre -60 °C y -85 °C.
Formato Tubo
Localización subcelular Citosol
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Gibco
Fuente de dadores Agrupadas
Sexo Hombre
Forma física Congelado
Tissue Hígado