Learn More
R&D Systems™ Rat Somatostatin R5/SSTR5 (NP_037014) VersaClone cDNA
Código de producto. 18727628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18727628 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18727628 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Somatostatin Receptor Type 5
The Rat Somatostatin R5/SSTR5 (NP_037014) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Somatostatin R5/SSTR5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Somatostatin R5/SSTR5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica rSstr5
Número de acceso NP_037014
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1102bp
ID de gen (Entrez) 6755 (Human); 20609 (Mouse); 25354 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación