Learn More
R&D Systems™ Rat Siglec-2/CD22 (NP_001100973.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18794979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18794979 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18794979 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Siglec-2/CD22
Número de acceso NP_001100973.1
ID de gen (Entrez) 933
Alias de gen B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, Siglec2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Cantidad 10 μg