Learn More
Ambion™ Conjunto de ratas
Código de producto. 10695003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 3 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10695003 20 x 3 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10695003 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 1330003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Conjunto de ratas
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Stealth RNAi™ Conjunto de ARNip prediseñado, 20 x 3 nmol, diana para ratas, buen silenciamiento, bajos efectos fuera del objetivo, pureza estándar, utilizado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
Tipo de producto final Conjunto de ARNip prediseñado Stealth RNAi™
Para utilizar con (aplicación) Para tratar la enfermedad de Parkinson
Tipo de producto Conjunto de ARNip prediseñado Stealth RNAi™
Pureza Pureza estándar
Cantidad 20 x 3 nmol
Tamaño de muestra 20 x 3nmol
Target Conjunto de ratas