Descripción
Gibco Rat Primary Cortical Astrocytes are isolated and cryopreserved from the cortex of Sprague Dawley rats at day E19 of gestation. The astrocytes are passaged only once before cryopreservation and consistently yield post-thaw viability of 70% or greater. Each vial contains 1 million cells per mL and provides a flexible, ready-to-use, and quality alternative to fresh astrocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en nitrógeno líquido. |
| Age | Fetal |
| Tipo de célula | Células gliales |
| Culture Type | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Crioconservado |
| Especie | Rata |
| Tissue | Corteza |
| N.° de celdas | 1 millón |
| Tipo de producto | Astrocito cortical de rata |
| Cantidad | 1 x 106 células |
| Mostrar más |