Learn More
Invitrogen™ Rat Osteocalcin ELISA Kit
Descripción
La osteocalcina pertenece a la clase de proteínas GLA matriz/osteocalcina y constituye un 1-2 % del total de proteínas óseas. Está unida estrechamente con la apatita y el calcio. Los residuos de gamma-carboxiglutamato están formados por carboxilación que depende de la vitamina K. Estos residuos son esenciales para la unión del calcio.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P04640 |
| Intervalo del ensayo | 0.78 to 50 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.47 ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 25295 |
| Símbolo de gen | BGLAP |
| CV interensayo | <10% |
| Mostrar más |