Learn More
Gibco™ Rat MRP2 Vesicles
Código de producto. 10354870 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10354870 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10354870 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor GM0002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Rat MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2).
Rat MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2). Our Rat MRP2 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP2 in in vitro assays. MRP2 is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that carries organic anions.
Las vesículas MRP2 de rata son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte MRP2 insertada (proteína asociada a la resistencia multifarmacológica, ABCC2). Nuestras vesículas MRP2 de rata se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e interacciones farmacológicas con MRP2 en ensayos in vitro. MRP2 es un transportador de casete de unión a ATP (ABC) que transporta aniones orgánicos.
Utilice las vesículas MRP2 de rata para:
• Investigar las interacciones del transportador de sus candidatos del fármaco
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
Concepto de las vesículas transportadoras ABC
Las vesículas transportadoras ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y el potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada en las vesículas.
Resultados claros y fiables
Estas vesículas «internas», preparadas a partir de células Sf9 diseñadas para sobreexpresar transportadores ABC específicos, proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un entorno bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o inhibidor de un transportador de eflujo específico.
Detalles de las vesículas transportadoras
Las vesículas MRP2 de rata forman parte de un grupo mayor de vesículas transportadoras conocidas como vesículas transportadoras ABC. Se preparan a partir de membranas plasmáticas purificadas aisladas de un sistema de células de insectos (células Sf9 transfectadas con baculovirus) que expresan MRP2. La MRP2 se expresa en varios órganos y se cree que participa en la excreción de varios compuestos del riñón y el hígado debido a su localización en la membrana plasmática canalicular de hepatocitos y la membrana de borde en cepillo de células epiteliales tubulares.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Rata
Tipo de producto Vesícula de rata
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80 °C.
Formato Capacidad
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Target-Based ADME/Tox Assays, Biochemical ADME Assays, Cytochrome P450 Inhibition ADME Assays, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma
Forma física Congelado