Learn More
Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 488), Abcam
Código de producto. 32116985 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116985 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32116985 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab172324250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat Monoclonal Antibody
Suitable for Flow Cyt, IHC-Fr. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging. Cited in 2 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno Mouse IgG2a
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SB84a
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse IgG2a
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Primary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Condiciones de envío Blue Ice
Molécula diana Mouse IgG2a