Learn More
Rat kidney tissue lysate, Denatured; Abnova
Código de producto. 16089595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16089595 200 μg 200 microgramos
1 options
Código de producto. 16089595 Proveedor Abnova N.º de proveedor L039W1.200ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Kidney
Descripción Whole tissue lysate (denatured)
Tampón de lisis Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Método de preparación Tissue lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was adjusted to 3.75 mg/ml, and then mixed with 5X Sample Buffer to become final 3 mg/ml in 1X Sample Buffer. The lysate was heated at 95°C for 5 min, and cooled rapidly.
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 200 μg
Tampón de almacenamiento In ready-to-use 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue).
Especie del huésped Rat
Concentración 3 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.