Learn More
R&D Systems™ Rat Integrin beta 6 (NP_001004263) VersaClone cDNA
Código de producto. 18720589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18720589 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18720589 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Itgb6 integrin subunit beta 6 protein
The Rat Integrin beta 6 (NP_001004263) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Integrin beta 6, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Integrin beta 6 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica rtgb6
Número de acceso NP_001004263
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2377bp
ID de gen (Entrez) 3694 (Human); 16420 (Mouse); 311061 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación