Learn More
R&D Systems™ Rat IL-6R alpha (NP_058716) VersaClone cDNA
Código de producto. 18735998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18735998 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18735998 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Rat IL-6R alpha (NP_058716) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-6R alpha, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The IL-6R alpha insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Rat IL-6R alpha
Número de acceso NP_058716
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 3570
Alias de gen CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -80°C
Especie Rat
Cantidad 10 μg