Learn More
Abcam Rat heart tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Tienda Abcam ProductosDescripción
- Species: Rat
- Tissue: heart
- Form: Liquid
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE, Western Blot |