Learn More
Abcam Rat heart tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Código de producto. 32143809 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
2000 microgramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32143809 2000 microgramos
1 options
Código de producto. 32143809 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1103472mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Rat heart cell/tissue lysate.
  • Species: Rat
  • Tissue: heart
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation