Learn More
Gibco™ Rat Glial Precursor Cells
Código de producto. 11350822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350822 1 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 11350822 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor N7746100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Células precursoras gliales de rata
Sistema listo para usar: Tras la proliferación en el kit NSC-SFM StemPro™, el >80 % de las células retienen su fenotipo no diferenciado, una buena viabilidad celular posdescongelación (≥ 50 %), y apoyan la diferenciación en oligodendrocitos y astrocitos. Las células precursoras gliales de rata (GPC) Gibco™ ofrecen a los investigadores acceso a células de alta calidad y eliminan el tiempo y el esfuerzo para aislar estas células altamente sensibles de manera interna. Las células precursoras gliales se aíslan de la corteza cerebral de ratas Sprague-Dawley recién nacidas. Las células se aíslan en condiciones estériles, se expanden en el kit NSC SFM StemPro™ completo y se criopreservan en el paso 2 (P2). Cada vial contiene 1 × 106 células/ml de células viables (post-descongeladas) que se pueden expandir una vez para dar un aumento dos veces mayor de células. Tras la proliferación en el kit NSC SFM StemPro™ más del 80 % de las células conservan su fenotipo no diferenciado y pueden diferenciarse en oligodendrocitos y astrocitos. Las células precursoras gliales son las progenitoras restringidas, y la mayoría de su progenie de flujo descendente son oligodendrocitos y astrocitos. Los oligodendrocitos producen mielina para proteger las neuronas y asegurar la transducción de señales adecuada. La desmielinización está relacionada con enfermedades graves, como la esclerosis múltiple, el síndrome de Addison-Schilder (ALD), etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Recién nacido (14 días o menos)
Tipo de célula Células de precursor glial
Especie Rata
Tissue Corteza
N.° de celdas 1 x 106
Cantidad 1 x 106 células
Probado para Pureza celular, potencial de diferenciación, esterilidad, viabilidad, micoplasma