Learn More
Invitrogen™ Rat Gamma Globulin
Código de producto. 11809230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11809230 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11809230 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 31885
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Rat Control
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Storage: After opening, dilute only enough antibody for a single day's use. Country of Origin: USA.
Rat IgG is a type of immunoglobulin G (IgG) antibody that is commonly used in scientific research and diagnostics. It is produced by rats in response to foreign antigens, and is widely used as a tool for detecting and measuring the presence of specific proteins or other molecules in biological samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C
Formulario Líquido
Tipo de producto Rat Gamma Globulin
Cantidad 10 mg
Concentración 11.3 mg/mL
Formulación PBS with no preservative; pH 7.6
Para utilizar con (aplicación) Control, ChIP Assay, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Isotipo Ig