Learn More
R&D Systems™ Rat Fc gamma RIIIA (NP_997486) VersaClone cDNA
Código de producto. 18718638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18718638 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18718638 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fc gamma Receptor III A
The Rat Fc gamma RIIIA (NP_997486) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Fc gamma RIIIA/CD16a, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Fc gamma RIIIA/CD16a insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica rFcgr3a
Número de acceso NP_997486
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 763bp
ID de gen (Entrez) 2214 (Human)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación