Learn More
R&D Systems™ Rat Fc gamma RI/CD64 (NP_001094306) VersaClone cDNA
Código de producto. 18794298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18794298 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18794298 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Fc gamma Receptor I
The Rat Fc gamma RI/CD64 (NP_001094306) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Fc gamma RI/CD64, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Fc gamma RI/CD64 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica rFcgr1a
Número de acceso NP_001094306
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Alias de gen CD64, CD64 antigen, CD64a, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcgRI, FcgRIA, FCRI, FcRIA, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación