Learn More
R&D Systems™ Rat ErbB2/Her2 (AAH61863) VersaClone cDNA
Código de producto. 18472210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18472210 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18472210 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1313.24€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 142.49€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Receptor Tyrosine Protein Kinase ErbB2
The Rat ErbB2/Her2 (AAH61863) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for ErbB2/Her2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The ErbB2/Her2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica rErbB2
Número de acceso AAH61863
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3793bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans