Learn More
Invitrogen™ Rat EPO ELISA Kit
Código de producto. 17145849
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17145849
Marca: Invitrogen™ ERA13RBX5
ELISA
Rat EPO quantitates rat EPO in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat EPO.
La proteína eritropoyetina (EPO) es un factor de crecimiento esencial para la supervivencia, proliferación y diferenciación de los precursores eritroides. La EPO no es responsable del compromiso temprano con el linaje, sino que induce la maduración final de las células eritroides parcialmente diferenciadas y la producción de proteínas específicas de las células rojas, como la hemoglobina. El receptor de EPO (EPOR) está presente en niveles más altos en las células precursoras, y su expresión disminuye con la maduración celular.Los hepatocitos son la principal fuente de EPO en el feto, seguidos por las células intersticiales del riñón después del nacimiento y hasta la edad adulta. La expresión de la EPO aumenta durante la hipoxia, y también se han detectado bajos niveles de transcripción en el tejido pulmonar y cerebral en estas condiciones. Datos recientes sugieren que la EPO también puede desempeñar un papel en la protección del tejido neuronal contra el daño y el inicio de la reparación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso EP; EPO; epoetina; eritropoyetina; MGC138142; MVCD2
Intervalo del ensayo De 0,07 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,07 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P29676
Símbolo de gen EPO
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo EPO
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min