Learn More
Invitrogen™ Rat Eotaxin-1 ELISA Kit
Descripción
Rat Eotaxin-1 quantitates rat Eotaxin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Eotaxin-1.
Este gen es uno de varios genes de citoquinas Cys-Cys (CC) agrupados en el brazo q del cromosoma 17. Las citoquinas son una familia de proteínas secretadas que intervienen en los procesos inmunorreguladores e inflamatorios. Las citoquinas CC son proteínas caracterizadas por dos cisteínas adyacentes. La citoquina codificada por este gen muestra actividad quimiotáctica para eosinófilos, pero no para células mononucleares ni neutrófilos. Se supone que esta quimiocina específica de los eosinófilos está implicada en enfermedades inflamatorias eosinofílicas como la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, el asma y las infecciones parasitarias.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Quimioquina con motivo C-C 11; ligando de quimioquinas con motivo C-C 11; Ccl11; ligando de quimioquinas (con motivo C-C) 11; proteína quimiotáctica de los eosinófilos; Eotaxina; Eotaxina 1; Eotaxina1; eotaxina-1; MGC22554; Scya11; Pequeña quimiocina (motivo C-C) ligando 11; Pequeña citoquina inducible A11; Pequeña citoquina inducible subfamilia A (Cys-Cys), miembro 11 (eotaxina); Pequeña citoquina inducible subfamilia A11; Pequeña citoquina inducible A11 |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 400 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P97545 |
| Símbolo de gen | CCL11 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |