Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para EGFR de rata
Código de producto. 17115849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17115849 5 x 96 pruebas cada uno
17135023 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17115849 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERA10RBX5
El EGFR de rata cuantifica el EGFR de rata en suero, plasma y sobrenadante.
El EGFR de rata cuantifica el EGFR de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la EGFR natural y recombinante.
El EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico, HER1, ErbB1) está codificado por el gen EGFR localizado en el cromosoma 7 en humanos. El EGFR pertenece a la familia de proteínas HER/ERbB que incluye otros tres receptores tirosina quinasa, ERbB2, ERbB3, ERbB4. El EGFR es un receptor transmembrana y la unión de sus ligandos afines, como el EGF (Factor de Crecimiento Epidérmico) y el TGF alfa (Factor de Crecimiento Transformante alfa), al dominio extracelular conduce a la dimerización del EGFR, seguida de la autofosforilación de los residuos de tirosina en el dominio citoplásmico. La fosforilación del EGFR en determinados residuos también está mediada por la cinasa no receptora Src. La activación del EGFR señala múltiples cascadas de señalización descendentes, como las vías Ras - ERK, PI3-K - Akt, Jak - STAT y PKC, que contribuyen al crecimiento y la proliferación de las células. La fosforilación del EGFR en Y1086 permite específicamente la unión de la proteína adaptadora GRB2, lo que conduce a la activación de la vía MAPK. Tras la activación del receptor y la señalización, el EGFR es endocitado y dirigido para su degradación o reciclaje. Las mutaciones en el gen EGFR están asociadas al cáncer de pulmón y se han encontrado múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican diferentes isoformas proteicas del EGFR. El aumento de la producción o la activación del EGFR se ha asociado a un mal pronóstico en diversos tumores. Además, la sobreexpresión del EGFR se observa en tumores de cabeza y cuello, cerebro, vejiga, estómago, mama, pulmón, endometrio, cuello uterino, vulva, ovario, esófago, estómago y en el carcinoma de células escamosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2.7.10.1; 9030024J15Rik; AI552599; homólogo del oncogén viral de la leucemia eritroblástica aviar (v-erbB); homólogo del oncogén viral de la leucemia eritroblástica aviar (v-erb-b); proteína inhibidora del crecimiento celular 40; proteína inductora de la proliferación celular 61; EC 2.7.10.1; receptor egf; Egfr; péptido relacionado con EGFR; receptor del factor de crecimiento epidérmico; receptor del factor de crecimiento epidérmico (homólogo del oncogén viral de la leucemia eritroblástica (v-erb-b), aviar); receptor del factor de crecimiento epidérmico antes homólogo del oncogén viral de la leucemia eritroblástica (v-erbB), aviar (Erbb1); Receptor del factor de crecimiento epidérmico, anteriormente oncogén homólogo del virus de la leucemia eritroblástica aviar (v-erbB) (Erbb1); ERBB; ERBB1; ErbB-1; erb-b2 receptor tirosina quinasa 1; Errb1; Errp; HER1; quinasa EGFR; mENA; NISBD2; Oncogén ERBB; PIG61; Proto-oncogén c-ErbB-1; receptor tirosina-proteína quinasa erbB-1; Urogastrona; wa2; wa-2; Wa5; ondulada 2
Intervalo del ensayo De 23 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 23 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 24329
Símbolo de gen EGFR
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo EGFR
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min