Learn More
Invitrogen™ Rat E-Selectin ELISA Kit
Descripción
Rat E-Selectin quantitates rat E-Selectin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat E-Selectin.
Los leucocitos se adhieren al endotelio de los vasos sanguíneos durante la extravasación en las vénulas postcapilares de los ganglios linfáticos. Además, la adhesión de leucocitos se produce en los capilares y en las pequeñas vénulas de cualquier lugar del cuerpo tras el inicio de la inflamación. Esta respuesta es inmediata e implica una cascada de receptores de adhesión. En la superficie endotelial, los miembros de las superfamilias de selectinas e inmunoglobulinas participan en esta cascada. Las selectinas son lectinas de superficie celular de tipo C que desempeñan un papel en la adhesión de los leucocitos al endotelio de la pared de los vasos sanguíneos. La selectina E (CD62E) es una selectina específica de las células endoteliales que solo se expresa tras la activación con citoquinas proinflamatorias. Los experimentos in vitro han demostrado que IL-1, TNF-alfa y los componentes de la pared bacteriana como los lipopolisacáridos inducen la transcripción de la E-selectina en una cascada de señalización dependiente del NFkB. La E-selectina se ha asociado con el endotelio de los vasos sanguíneos en diversas situaciones inflamatorias.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Miembro de la familia E similar al antígeno CD62; CD62E; e selectina; Elam; ELAM1; ELAM-1; molécula de adhesión endotelial 1; molécula de adhesión leucocitaria endotelial 1; ESEL; E-selectina; LECAM2; molécula de adhesión celular endotelial leucocitaria 2; molécula de adhesión celular endotelial leucocitaria 2; RP1-117P20.2; Sele; selectina E; selectina E (molécula de adhesión endotelial 1); selectina, célula endotelial |
| Intervalo del ensayo | De 0,13 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,13 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P98105 |
| Símbolo de gen | SELE |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |