Learn More
MedChemExpress Rat CGRP-(8-37)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.54% |
| CAS | 129121-73-9 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 3127.51 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 75 mg/mL (23.98 mM∣Need ultrasonic) |