Learn More
R&D Systems™ Rat CD27 Ligand/TNFSF7 (NP_001100348.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18752437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18752437 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18752437 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3321
Especificaciones
génica CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Número de acceso NP_001100348.1
ID de gen (Entrez) 970
Alias de gen CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Cantidad 10 μg