missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat CD161 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18727638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18727638 25 μg 25 microgramos
18736869 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18727638 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB9766SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD161 Monoclonal specifically detects CD161 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD161
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Oct-78
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen CD161, CD161 antigen, CLEC5B, CLEC5BC-type lectin domain family 5 member B, HNKR-P1a, killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, KLRB1, Ly59, Natural killer cell surface protein P1A, NKR, NKRP1, NKR-P1, NKRP1A, NKR-P1AMGC138614, NKRP1ANKR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified splenic NK cells from the LEW rat strain
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3820
Especificidad de la prueba Detects rat CD161 in ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.