Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para bFGF de rata
Descripción
El bFGF de rata cuantifica el bFGF de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el bFGF de rata natural y recombinante.
El FGF2 (FGFb, factor de crecimiento de fibroblastos básico) pertenece a la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), e interactúa con receptores transmembrana de alta afinidad para influir en la proliferación celular y la neovascularización de los tejidos. El FGF2 existe en cinco isoformas con distintas localizaciones y funciones intracelulares. La isoforma de 18 kDa es predominantemente citosólica y actúa a través de receptores de la superficie celular, mientras que las isoformas de 22, 22,5, 24 y 34 kDa son nucleares y pueden señalar independientemente de las vías de los receptores transmembrana. En los seres humanos, el gen se localiza en el brazo q del cromosoma 4. El FGF2 ha sido implicado en diversos procesos biológicos, como el desarrollo de las extremidades y del sistema nervioso, la curación de heridas y el crecimiento tumoral. El ARNm para FGF2 contiene múltiples sitios de poliadenilación, y se traduce alternativamente de códones de iniciación no-AUG y AUG, produciendo cinco isoformas diferentes con propiedades distintas. Las isoformas iniciadas por CUG se localizan en el núcleo y son responsables del efecto intracrino, mientras que la forma iniciada por AUG es principalmente citosólica y es responsable de los efectos de paracrina y autocrina de este FGF. Las enfermedades asociadas con la disfunción del FGF2 incluyen el sarcoma de Kaposi y la neovascularización corneal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Factor de crecimiento de fibroblastos básico; Factor de crecimiento de fibroblastos básico bFGF; bFGF; FGF; Fgf básico; Fgf2; Fgf-2; FGFB; FGF-b; Factor de crecimiento de fibroblastos; Factor de crecimiento de fibroblastos 2; Factor de crecimiento de fibroblastos 2 (básico); HBGF-2; Factor de crecimiento de unión a heparina 2; H-FGF-b-147; H-FGF-b-154; M-FGF-b; Factor de crecimiento prostático; prostatropina |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P13109 |
| Símbolo de gen | FGF2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |