Learn More
Gibco™ Rat BCRP Vesicles
Código de producto. 10589710 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10589710 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10589710 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor GM0007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Las vesículas BCRP de rata son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte BCRP insertada (proteína de resistencia al cáncer de mama, ABCG2). Las vesículas de rata BCRP se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e de fármacos con BCRP en ensayos in vitro.
Rat BCRP Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted BCRP transport protein (Breast Cancer Resistance Protein, ABCG2). Our Rat BCRP Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with BCRP in in vitro assays. BSEP is an ATP-binding cassette (ABC) transporter associated with multidrug resistance, which carries various anti-cancer drugs such as topotecan, methotrexate and mitoxantrone.
Las vesículas BCRP de rata son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte BCRP insertada (proteína de resistencia al cáncer de mama, ABCG2). Las vesículas de rata BCRP se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e de fármacos con BCRP en ensayos in vitro. BSEP es un transportador de casete de unión a ATP (ABC) asociado a la resistencia multifarmacológica, que transporta varios fármacos anticancerígenos como el topotecán, el metotrexato y la mitoxantrona.
Utilice las vesículas de rata BCRP para:
• Investigar las interacciones del transportador de sus candidatos a fármaco
• Evaluar el potencial de las interacciones entre fármacos mediadas por el transportador
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
Concepto de las vesículas transportadoras ABC
Las vesículas transportadoras ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y el potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada en las vesículas.
Resultados claros y fiables
Estas vesículas «internas», preparadas a partir de células Sf9 diseñadas para sobreexpresar transportadores ABC específicos, proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un entorno bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o inhibidor de un transportador de flujo específico.
Detalles de las vesículas transportadoras
Las vesículas BCRP de rata forman parte de un grupo mayor de vesículas transportadoras conocidas como vesículas transportadoras ABC. Se preparan a partir de membranas plasmáticas purificadas aisladas de un sistema de células de insectos (células Sf9 transfectadas con baculovirus) que expresan BCRP. Está altamente expresada en tumores como el cáncer de pulmón, así como en células epiteliales del intestino delgado, células del parénquima hepático, células de los túbulos proximales del riñón y células endoteliales cerebrovasculares. Se cree que es un determinante importante de la disposición de los fármacos a través de su papel en procesos tales como la absorción en el intestino delgado, la excreción en la bilis y la orina, y la transferencia a través de la barrera hematoencefálica al SNC.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Rata
Tipo de producto Vesícula de rata
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80 °C.
Formato Capacidad
Condiciones de envío Hielo seco
Forma física Congelado