Learn More
R&D Systems™ Rat BAFF/BLyS/TNFSF13B (XP_006253542.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18700877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18700877 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18700877 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 37.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
génica BAFF/BLyS/TNFSF13B
Número de acceso XP_006253542.1
ID de gen (Entrez) 10673
Alias de gen ApoL related ligand TALL-1, B lymphocyte stimulator, BAFFB-cell activating factor, B-cell-activating factor, BLyS, BLYSB-lymphocyte stimulator, CD257, CD257 antigen, Dendritic cell-derived TNF-like molecule, DTL, TALL1, TALL-1 delta BAFF, TALL1Delta4 BAFF, THANK, TNF and ApoL-related leukocyte expressed ligand 1, TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1, TNF homolog that activates apoptosis, TNFSF13B, TNFSF20, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13 b, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 20, tumor necrosis factor ligand superfamily member 13 B, tumor necrosis factor superfamily, member 13 b, tumor necrosis factor-like protein ZTNF4, ZTNF4
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg