Learn More
R&D Systems™ Rat B7-2/CD86 (NP_064466) VersaClone cDNA
Código de producto. 18749777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18749777 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18749777 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
B-lymphocyte activation antigen B7-2
The Rat B7-2/CD86 (NP_064466) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-2/CD86, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-2/CD86 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica B7-2/CD86
Número de acceso NP_064466
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 955bp
ID de gen (Entrez) 942
Alias de gen Activation B7-2 antigen, B70, B72, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86, CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.