Learn More
Rat anti-Mouse IgM, Clone: R6-60.2, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15837208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15837208 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15837208 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553405
The R6-60.2 antibody reacts specifically with mouse IgM of Igh-C[a] and Igh-C[b] haplotypes. It does not react with other Ig isotypes. R6-60.2 antibody has not been shown to stimulate B-cell proliferation. This antibody is routinely tested by flow cytomet
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rat anti-Mouse IgM
Clasificación Monoclonal
Clon R6-60.2
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2a κ