Learn More
Rat anti-Mouse IgG3, Clone: R2-38, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15827208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15827208 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15827208 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553404
The R2-38 antibody reacts specifically with mouse IgG3 of all strains. It does not react with other Ig isotypes nor does it react with IgG3 of M. spretus. Detection of surface immunoglobulin on B lymphoma cells has been demonstrated with R2-38 mAb.
Host Species: Rat
Clone: R2-38
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Ig from BALB/c Mouse Plasmacytomas FLOPC 21 (IgG3, κ) and Y 5606 (IgG3, λ)
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rat anti-Mouse IgG3
Clasificación Monoclonal
Clon R2-38
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG1 κ