Learn More
Rat anti-Mouse IgG2a, Clone: R19-15, FITC, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15827198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15827198 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15827198 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553390
The R19-15 antibody recognizes an epitope in the CH3 domain of mouse IgG2a, with strong reactivity to the Igh-I[a] allotype and weaker reactivity to Igh-I[b]. It does not react with other Ig isotypes. Molecular genetic analyses suggest that the Igh-I[b] a
Host Species: Rat
Clone: R19-15
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Pooled BALB/c and C57BL/6 mouse Ig
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rat anti-Mouse IgG2a
Clasificación Monoclonal
Clon R19-15
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado FITC
Especie del huésped Rat
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG1 κ