Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody
Descrizione
This antibody does not react with human. This antibody may be used as a coating antibody in a sandwich ELISA in combination with MA5-16786 as the detection reagent. Rat anti Mouse IgG1 antibody, clone LO-MG1-13 recognizes the gamma 1 heavy chain of mouse immunoglobulin. No cross reactivity with other immunoglobulin classes or subclasses.
Specifica
Specifica
| Antígeno | Mouse IgG1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LO-MG1-13 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Purified mouse IgG1 from BALB/c mice. |
| Método de purificación | Affinity chromatography |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.